Tisk…
Trubky, stojany balené, nesterilní
Dodavatel: Brand
781525 781535 781500 781510 781520 781530 781540
211-3255EA 2250 CZK
211-3255 211-3257 211-3252 211-3253 211-3254 211-3256 391-5701
Trubky, stojany balené, nesterilní
Zkumavky Mikrozkumavky
PP zkumavky a PE uzávěry, nesterilní.
  • zkumavky a krabičky jsou autoklávovatelné při 121 °C (2 bary), dle DIN EN 285 (ne uzávěry)
  • navrženy pro skladování a zmražování až na −80 °C a pro přenos činidel a vzorků
  • kompatibilní s standardními mikrodestičkami
  • vhodné pro práci s multikabelovými pipetory
Ideální pro biologické testy, jako je PCR, studie na příjem buněk, RIA a EIA.
Vnější část zkumavky Ø×h: 8,8×45 mm