Tisk…
VWR®, Stojany na zkumavky, skládací a stohovatelné
Dodavatel: VWR Collection
211-0351EA 392 CZK
211-0351 211-0352 211-0353 211-0354 211-0355 211-0356 211-0357 211-0358 211-0359 211-0360 211-0361 211-0362
VWR®, Stojany na zkumavky, skládací a stohovatelné
Stojany Tube Racks
PP.
  • velmi jednoduše skládací polypropylenové stojánky s možností stohování
  • navržené tak, že zůstanou stabilní i ve vodních lázních
  • Odesláno naplocho