Tisk…
Fólie těsnící, samolepící pro ELISU, PCR
Dodavatel: Brand
781390
211-0001EA 4080 CZK
211-0001
Fólie těsnící, samolepící pro ELISU, PCR
Těsnění Těsnění mikrodestičky
Průsvitná PP fólie umožňuje vizuální kontrolu vzorků. Teplotní rozpětí: −40 až +125 °C.