Tisk…
Síran hlinitý tetradekahydrát, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
21070.297EA 1900 CZK
21070.297
Síran hlinitý tetradekahydrát, GPR RECTAPUR®
Síran hlinitý tetradekahydrát
Vzorec: Al₂(SO₄)₃·14H₂O
CAS číslo: 16828-12-9
EINECS: 233-135-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated as Al2O3) 16.5 - 17.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm