Tisk…
Kyselina salicylová ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
20655.292EA 1860 CZK
20655.292
Kyselina salicylová ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kyselina salicylová
Vzorec: (HO)C₆H₄CO₂H
MW: 138.12
Bod varu: 336
Bod tání: 157…159 °C
Hustota: 1.443
Bod vzplanutí: 157
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002439
CAS číslo: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Melting point 158 - 161 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %