Tisk…

Kyselina octová ≥90%, GPR RECTAPUR®

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

20109.295EA 1220 CZK
20109.295 20109.364
Kyselina octová ≥90%, GPR RECTAPUR®
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR