Tisk…
VWR®, Baňky kuželové dle Erlenmeyera s NZ
Dodavatel: VWR Collection
201-1385EA 450 CZK
201-1385 201-1386 201-1387 201-1388 201-1389 201-1390 201-1391 201-1392 201-1393 201-1394 201-1395 201-1372 201-1373 201-1362 201-1363 201-1369 201-1370
VWR®, Baňky kuželové dle Erlenmeyera s NZ
Baňky Baňky dle Erlenmeyera
Borosilikátové sklo 3,3, čiré.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Výhodná alternativa za dobrou cenu pro široký rozsah použití v laboratoři. Baňka obsahuje stupnici a matovanou plošku pro umístění popisku.
DIN 12387
Certifikace: DIN 12387