Tisk…

Kyselina sírová 0.01 mol/l (0.02 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution

Dodavatel: VWR Chemicals

191738CEA 11320 CZK
191738C
Kyselina sírová 0.01 mol/l (0.02 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,004 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR