Tisk…
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Dodavatel: VWR Collection
181-0594EA 100980 CZK
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Čerpadla Čerpadla peristaltická
VWR® Varianty peristaltické pumpy nabízí výběr dávkovacích pump s různými hlavami integrovaných do tělesa. Pokrývají široké spektrum oblastí aplikací v laboratoři a v průmyslu.
  • Hlavy pumpy jsou vyrobeny z odolného plastu PPS, jednokanálové a vícekanálové hlavy pumpy, integrované do tělesa
  • Přesné dávkování s otáčením doleva i doprava díky přesně nastavitelnému motoru
  • Kalibrační funkce
  • Provoz s bezkomutátorovým DC motorem, 110 až 240 V DC, 50/60 Hz
  • Robustnost a stabilita brání pulzujícím oscilacím a vibracím
  • Ovládání peristaltické pumpy z rozhraní DB-25
More Product Information