Tisk…
Chemicky odolný vakuový systém VWR®, VP 2 Autovac
Dodavatel: VACUUBRAND
20696767
181-0159EA 147680 CZK
181-0159
Chemicky odolný vakuový systém VWR®, VP 2 Autovac
Čerpadla Pumpy vakuové membránové
Chemická čerpací jednotka VP 2 Autovac s regulací podtlaku splňuje požadavky na aplikace s vakuovými odparkami. Regulace podtlaku bez hystereze zabraňuje zpomalení varu a pěnění, a zajišťuje tak nepřetržitě vysokou bezpečnost procesu a výjimečně vysoký výkon i při nízkém podtlaku. Tato jedinečná regulace umožňuje detekci tlaku par a plně automatické přizpůsobení úrovně podtlaku procesním požadavkům bez jakéhokoli uživatelského programování nebo zásahu.
  • vynikající chemická odolnost a vysoká tolerance par
  • vynikající mezní