Tisk…
2,6-Dimethyl-5-heptenal stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
17773.30
17773.30EA 3020 CZK
17773.30
2,6-Dimethyl-5-heptenal stabilizovaný
2,6-Dimethyl-5-heptenal
CAS No.: 106-72-9 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.22 Flash Point: 60°(141°F) Physical Form: Liquid Density: 0.879 Refractive Index: 1.4441 Sensitivity: Air Sensitive Boiling Point: 116-124°/100mm UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006981
Vzorec: C₉H₁₆O
Bod varu: 116…124 °C (100 mmHg)
Hustota: 0,851
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006981
CAS číslo: 106-72-9
EINECS: 203-427-2
UN: 1989
ADR: ,