Tisk…

Sulfit sodný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Dodavatel: Avantor

1777.1000EA 1170 CZK
1777.1000
Sulfit sodný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
MW: 126.04
Bod tání: > 500 °C
Hustota: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003503
CAS číslo: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay min. 95 %
Chloride (Cl) max. 0.02 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)Arsenic (As) max. 2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR