Tisk…

Chloraceton 96% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

173470010 173470250 173472500 173470050
173470010.EA 4710 CZK
173470010. 173470250. 173472500. 173470050.
Chloraceton 96% stabilizovaný
Chloraceton
Vzorec: C₃H₅ClO
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000936
CAS číslo: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
UN: 1695
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02131

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % epoxidized soybean oil


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR