Tisk…
Systémy pro výrobu ultračisté vody
Dodavatel: Sartorius
H2OPRO-DI-T H2OPRO-UF-B H2OPRO-UF-T H2OPRO-UV-B H2OPRO-UV-T H2OPRO-VF-B H2OPRO-VF-T H2OPRO-DI-B H2OPRO-UV-BTOC H2OPRO-UV-TTOC H2OPRO-VF-BTOC H2OPRO-VF-TTOC
171-0394EA 201780 CZK
171-0394 171-0382 171-0384 171-0385 171-0387 171-0388 171-0390 171-0648 171-0558 171-0557 171-0561 171-0560
Systémy pro výrobu ultračisté vody
Systémy pro výrobu čisté vody Systémy pro výrobu čisté a ultračisté vody
Sofistikované systémy na výrobu čisté vody typu I arium® pro jsou určeny pro uživatele, kteří potřebují splnit požadavky na kvalitu vody určenou pro kritické aplikace i rutinní analýzy. Pro spolehlivé a optimální analytické výsledky jsou k dispozici různé verze.
  • kompaktní design, široké způsoby používání a jednoduchá údržba
  • inovativní skleněné rozhraní s dotykovou obsluhou
  • servisní a alarmové funkce podporované grafickým displejem
  • měření vodivosti vstupní a výstupní vody
  • integrované monitorování spotřeby vody
  • RNázy: <0,004 ng/ml; DNázy: <0,024 pg/µ
More Product Information