Tisk…
Xylen (směs izomerů) 99 isomers plus ethylbenzene
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Dimethylbenzene
16446-45L 16446-1L 16446-2.5L 16446-25L 16446-4X2.5L 16446-6X1L
16446-45LEA 104710 CZK
16446-45L 16446-1L 16446-2.5L 16446-25L 16446-4X2.5L 16446-6X1L
Xylen (směs izomerů) 99 isomers plus ethylbenzene
Xylen (směs izomerů)
RTECS Number: ZE2100000
UNSPSC Code: 12191501
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17
Bod varu: 136…140 °C
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Xylene isomers and Ethylbenzol (GC) Min. 99.0 %
Ethyl benzene (GC) Max. 25.0 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
IR spectrum complying
Refractive Index n20/D 1.4960-1.4990
Vapor Pressure 18 mmHg ( 37.7 °C)