Tisk…

Hexametafosforečnan sodný 66.5% P2O5 min., tech.

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

14706.A7 14706.A1
14706.A7EA 11050 CZK
14706.A7 14706.A1
Hexametafosforečnan sodný 66.5% P2O5 min., tech.
Hexametafosforečnan sodný

CAS No.: 10124-56-8 Molecular Formula: Na6O18P6 Formula Weight: 611.77 Physical Form: Granular Refractive Index: 1.482 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 628° Boiling Point: 1500° MDL No.: MFCD00136045

Vzorec: Na₂P₆O₁₈
Bod varu: 1500 °C
Bod tání: 628 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136045
CAS číslo: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR