Tisk…

Zlato ≥99.99% (metals basis), powder, Premion®

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

14641.03 14641.06
14641.03EA 9850 CZK
14641.03 14641.06
Zlato ≥99.99% (metals basis), powder, Premion®
Zlato

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436

Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR