Tisk…
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14103.A1 14103.D9
14103.A1EA 1560 CZK
14103.A1 14103.D9
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát, tech.
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát
CAS No.: 10213-79-3 Molecular Formula: Na2SiO3.5H2O Formula Weight: 212.14 (122.06anhy) Physical Form: -18 Mesh Granular Density: 1.75 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 72° Merck Reference: 14,8642 UN No.: 3253 MDL No.: MFCD00149176
Vzorec: Na₂SiO₃·5H₂O
Bod tání: 72 °C
Hustota: 1,75
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149176
CAS číslo: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8642