Tisk…
Systémy pro mytí stěn, VertiKlean®
Dodavatel: CONTEC
LVK-MOP MVK-MOP VK-MOPIR LVK-MOPIR MVK-MOPIR TLVKMOP LVK-SOX MVK-QT-SOX VK-MOP 2652K 2652SS TMVKMOP TLVKMOPIR 2653SS 2652LF 2651LF
129-0157EA 2070 CZK
129-0157 129-0158 141-0988 141-0971 141-0972 141-0982 129-0977 129-0978 141-0987 141-1468 141-1465 141-1660 141-1661 141-1466 141-1453 CONT2651LF
Systémy pro mytí stěn, VertiKlean®
Mopy
Tyto lehké, polyesterové jednorázové mopy jsou vynikající pro aplikaci dezinfekčních prostředků a pro mokré čištění svislých povrchů, stropů a stěn v kontrolovaném prostředí. Ideální pro dosažení složitě přístupných ploch a stropů při úplném rozsahu pohybu.
  • hlavy mopů neobsahují celulózu a jsou kompatibilní s širokou řadou chemikálií, čisticích a dezinfekčních prostředků
  • laserem řezané a zatavené okraje snižují možnou kontaminaci při používání mopů
  • hlavy jsou určeny jen pro jednorázové použití
  • jsou k dispozici ve sterilním nebo nesterilním provedení
More Product Information