Tisk…
Boxy s horizontálním laminárním prouděním, Heraguard™ ECO
Dodavatel: Thermo Scientific
51029702 51029703 51029704 51029701
135-1738EA 229790 CZK
135-1738 135-1739 135-1740 135-1737
Boxy s horizontálním laminárním prouděním, Heraguard™ ECO
Digestoře Boxy laminární
Skříně Heraguard™ ECO Clean Bench jsou ideální pro laboratorní aplikace, kde je vyžadována ochrana vzorků. Díky stejnosměrným motorům spotřebovávají skříně Heraguard™ ECO Clean Bench méně energie k provozu, takže do laboratoře je vyzařováno méně tepla.
  • Snadné použití, intuitivní ovládací panel
  • Výhled do všech stran: Boční okna zvyšují světlo uvnitř pracovního prostoru a podporují pohodlné pracovní prostředí
  • Snadná výměna předfiltru a HEPA filtru
  • Průhledné odklápěcí čelní sklo chrání uživatele
  • Boční panely vyrobené z jednotabulového bezpečnostního skla s př
More Product Information