Tisk…
Mikrobiologická bezpečnostní skříň MSC-Advantage™, třída II
Dodavatel: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 352340 CZK
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Mikrobiologická bezpečnostní skříň MSC-Advantage™, třída II
Digestoře Biologické boxy
Tato biologická bezpečnostní skříň kombinuje chytrý design a mimořádnou hodnotu s nejlepší energetickou účinností, spolehlivostí a použitelností ve své třídě. Pokročilý design biologické bezpečnostní skříně MSC-Advantage zlepšuje celkový provoz a údržbu, maximalizuje bezpečnost a optimalizuje servis a čištění. Díky pokročilé technologii vnitřního proudění vzduchu a motoru nabízejí skříně MSC-Advantage optimální energetickou účinnost, provoz a snadnou údržbu. Při plné rychlosti spotřebují motory o 60 % méně energie než standardní skříně. Pro další úsporu energie inteligentní regulaceMore Product Information