Tisk…
Chlornan sodný 6 -14% available chlorine in aqueous solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
13440-500ML 13440-6X500ML
13440-500MLEA 2020 CZK
13440-500ML 13440-6X500ML
Chlornan sodný 6 -14% available chlorine in aqueous solution, Fluka™
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
Bod varu: 111 °C
Bod tání: –30…–20 °C
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011120
CAS číslo: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay of active chlorine 6 - 14 %