Tisk…
VWR®, Sáčky, uzavíratelné
Dodavatel: VWR Collection
129-0012EA 8200 CZK
129-0012 129-0013 129-0010 129-0011 129-9870 129-9884 129-9885 129-9886 129-9887 129-0417 129-0418 300-0107 129-9019 129-9020 129-9021 129-9022 129-9023 129-9024 129-9025 129-9026 129-9027 129-9028 129-1161 129-1162 129-9800 129-9801 129-9802 129-9803 129-9804 129-9805 129-9806 129-9808 129-9807 129-9809 129-9810 129-9813 129-9814 129-9815 129-9816 129-9817 129-9029
VWR®, Sáčky, uzavíratelné
Sáčky Sáčky na vzorky
LDPE sáčky s bezpečnostními poutky, vyráběné a balené ve sterilních podmínkách.
  • bezpečný a flexibilní obal bez kontaminantů zaručuje spolehlivé výsledky analýz
  • bez obsahu RNáz, DNáz, pyrogenů a BPA
  • velice ekonomické a účinné řešení pro sběr a přenos vzorků
  • drátěné pásky udržují sáček otevřený při plnění
  • jedinečný systém dvojitého překladu zaručuje dočasnou nepropustnost
Univerzální použití pro vzorky jako potraviny, tekutiny, zrna, petrochemické produkty, živočišný materiál, odpad nebo vzorky půd. Vhodné pro vzorkování prostředí (vzorky povrchů),More Product Information