Tisk…
VWR®, Pytle, autoklávovatelné, biohazard
Dodavatel: VWR Collection
129-0018EA 12810 CZK
129-0018 129-0019 129-1153 129-1154 129-1155 129-1156 129-1570 129-1571 129-1572
VWR®, Pytle, autoklávovatelné, biohazard
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Pevné, teplotně odolné pytle, ideální pro likvidaci nebezpečného odpadu, který musí být nejprve autoklávován. Lze použít i pro autoklávování jiných produktů. Dodává se kompletní s plombovacími dráty. PP, tloušťka 37,5 µm nebo 50 µm, transparentní.
  • autoklávovatelné až do 135°C
  • vysoce odolné proti protržení a propíchnutí