Tisk…
Systém mopů, VertiKlean®, MAX™
Dodavatel: CONTEC
VKMX0125 VKMX0225 VKMX0275 VKMX0175 VKMX0325 VKMX0375 VKSE0200 VKSE0250 VKSE0100 VKSE0150 VKSE0350 VKSE0300
141-0989EA 8579 CZK
141-0989 141-0991 141-0992 141-0990 141-0993 141-0995 129-1477 129-1478 129-1195 129-1196 129-1480 129-1479
Systém mopů, VertiKlean®, MAX™
Mopy
VertiKlean® MAX™ je určen pro aplikaci dezinfekčních prostředků na horizontální i vertikální povrchy a je ideální pro všeobecné čištění stropů, stěn a podlah. Tento lehký mop obsahuje jednu vrstvu hydrofilní polyuretanové pěny laminované na polyesterovou mikrovláknovou tkaninu podloženou polotuhou tepelně tvarovanou deskou, která se snadno nacvakne na rám hlavy mopu VertiKlean®.
  • hydrofilní urethanová pěna a tkaný polyester zadrží kapalinu lépe než srovnatelné produkty
  • laserem zatavené okraje pěny a polyesteru snižují uvolňování částic a vláken
  • vynikající
More Product Information
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale