Tisk…

Oxid olovnatý ≥99.9%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

12220.36 12220.A3
12220.36EA 1720 CZK
12220.36 12220.A3
Oxid olovnatý ≥99.9%
Oxid olovnatý

Purity: 99.9% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: PbO Formula Weight: 223.19 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.53 Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164

Vzorec: PbO
Bod varu: 1470 °C (1013 hPa)
Bod tání: 886 °C
Hustota: 9,53
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011164
CAS číslo: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5413

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR