Tisk…

4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Diacetone alcohol

121480010 121480025 121482500 121480100
121480010.EA 1520 CZK
121480010. 121480025. 121482500. 121480100.
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 99%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Vzorec: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16
Bod varu: 166 °C (760 mmHg)
Bod tání: –42.8 °C
Hustota: 0.9385 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004471
CAS číslo: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3 III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR