Tisk…
Kyanid draselný 96,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 803 CZK
12136.18 12136.30 12136.A1
Kyanid draselný 96,0 ACS
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
MW: 65.12
Bod varu: 1625 °C
Bod tání: 634
Hustota: 1.52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011397
CAS číslo: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,7626