Tisk…
Uhličitan kademnatý ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11864.14
11864.14EA 2930 CZK
11864.14
Uhličitan kademnatý ≥99.99% (metals basis)
Uhličitan kademnatý
Purity: 99.99% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Physical Form: Powder/Lumps Density: 4.26 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,1616 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Vzorec: CCdO₃
Hustota: 4,26
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010918
CAS číslo: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1616