Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, sterilní, Quiltec® I
Dodavatel: CONTEC
LWQS0002 LWQS0001 LWQT0031
115-2143EA 37910 CZK
115-2143 CONTLWQS0001 115-2449
Utěrky pro čisté prostory, sterilní, Quiltec® I
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
Velice pevná utěrka ze dvou vrstev laminované polyesterové tkaniny, laminovaná vrstva pojme vyšší objem tekutiny, než je dvojnásobný objem každé vrstvy zvlášť.
  • utěrky se zatavenými okraji s vysokou savostí
  • velice nízké uvolňování částic a vláken
  • dobrá savost vůči rozpouštědlům
  • odolné proti oděru i chemikáliím
Doporučeno pro prostředí čistých prostor třídy A/B nebo ISO třídy 5.
Barva: Bílá