Tisk…
Dávkovač mycího prostředku na ruce, TouchFREE
Dodavatel: Deb-STOKO
TF2WHI-UK
115-2092EA 2750 CZK
115-2092
Dávkovač mycího prostředku na ruce, TouchFREE
Dávkovače mýdla a dávkovače mýdla
Tento dávkovač pro pěnové mytí rukou je ideální pro použití ve veřejných umývárnách, např. v kanceláři, lékařských pokojích a laboratořích, opravnách, stravovacích službách a prostorech.
  • Minimalizuje riziko křížové kontaminace
  • Napájení bateriemi 4 D-Cell poskytne až 92000 aplikací nebo přibližně 3 roky používání, podle toho, co nastane dřív
  • Průsvitné kryty umožňují sledování hladiny kazety bez otevření dávkovače
  • Dávkovač lze zamknout a otevřít speciálním klíčem, lze ho však snadno přeměnit na nezamykatelný, bez potřeby klíče
  • Nástěnný
Pro použití sMore Product Information