Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, ThermaSeal™ 60
Dodavatel: Texwipe
TX2069 TX2068B TX2069B TX2064 TX2064B TX4392
115-0466EA 1080 CZK
115-0466 115-1888 115-1889 115-1887 TEXWTX2064B TEXWTX4392
Ubrousky do čistých prostor, ThermaSeal™ 60
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
ThermaSeal™ ubrousky jsou tepelně řezané polyesterové ubrousky pro všechny účely čištění v prostorech s klasifikovanou třídou čistoty. Ideální pro čištění lékařských zařízení, displejů a výrobků v oblasti polovodičů a mikroelektroniky.
  • tepelně zatavené okraje minimalizují tvorbu vláken
  • vynikající sorpční schopnost, dobrá odolnost k oděru
  • chemicky kompatibilní se standardními rozpouštědly a alkoholy
  • autoklávovátelné
Barva: bílá
Přesné údaje při zveřejnění, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkáchMore Product Information