Tisk…
VWR® PUREImage, Papíry do čistých prostor
Dodavatel: VWR Collection
115-0149EA 6490 CZK
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Papíry do čistých prostor
Papíry
Papíry jsou navrženy pro použití v prostředí čistých prostor, kde je kriticky důležité předcházet kontaminaci chemikáliemi a cizorodými částicemi.
  • Vysoká pevnost v tahu a vynikající tepelná odolnost pro vyšší efektivitu kopírování a tisku
  • Technologie vázání PE má za následek velmi nízké úrovně částic, netěkavých zbytků a extrahovatelných iontů
  • Jedinečná technologie přesného řezání zaručuje stálou velikost a čistotu
  • Papír je před archem očištěn na obou stranách
Vyrobeno v čistých prostorách dle normy ISO Třída 4 (FED-STD-209E Třída 10/M2,5), čištěné aMore Product Information