Tisk…
VWR® PureStep, Podložky lepicí
Dodavatel: VWR Collection
115-0047EA 3180 CZK
115-0047 115-0048 115-0049 115-0050 115-0051 115-0052 115-0053 115-0054 115-0055 115-0056 115-0057 115-0058 115-0059 115-0060 115-0061 115-0062 115-0063 115-0064 115-0065 115-0066 115-0067 115-0068 115-0069 115-0070 115-0071 115-0072 115-0075 115-0076 115-0077 115-0078 115-0079 115-0080 115-0081 115-0082 115-0083 115-0084 115-0085 115-0086 115-0087 115-0088 115-0089 115-0090 115-0091 115-0092 115-0093 115-0073 115-0074 115-0167 115-0168 115-0169 115-1748 115-1774 115-1775 115-1776
VWR® PureStep, Podložky lepicí
Rohože Rohože lepící
Vstupní podložky mohou být buď 30 nebo 60 vrstvé a jsou vyrobeny z LDPE. Pomáhají odstranit kontaminanty z podrážek bot nebo z koleček přepravních vozíků. Pokud je vrchní vrstva již nefunkční a nelepí, jednoduše ji podél vyznačené strany odtrhnete a podložka je opět připravena pro další použití.
  • Antimikrobiální látka chrání před růstem bakterií a plísní
  • Protiskluzové, nízkoprofilové, individuálně číslované vrstvy
  • Snížené náklady na údržbu a čištění
  • Obsahuje obnovitelný rostlinný materiál bez GMO, který snižuje emise CO₂
  • Lepicí rohože jsou také po použití
More Product Information