Tisk…
Beta radiation bin, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
6710-2000
113-2806EA 12020 CZK
113-2806
Beta radiation bin, Nalgene®
Krabice Boxy chránící před únikem beta/gama záření
Acrylic, transparent, thickness: 9 mm.
  • HDPE 2 litre bottle for liquid waste is included; organic solvents may require a different bottle
  • Shield encases the waste bottle without obstructing access
Informace o dodávce: Supplied with PE bottle for liquid waste.
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certifikát ochrany životního prostředí NAR Certificate of Retirement