Tisk…
VWR® Maximum SF, Návleky na boty, protiskluzové
Dodavatel: VWR Collection
113-1374EA 8470 CZK
113-1374 113-1375 113-1373 113-1372 113-1371 113-1370 113-1369 113-1376 114-9140
VWR® Maximum SF, Návleky na boty, protiskluzové
Jednorázové oděvy
Návleky na boty VWR® Maximum SF jsou nejčistší a nejodolnější z celé řady oblečení VWR®. Tyto oděvy jsou vyrobeny z netkané polypropylenové tkaniny (SPP) a potaženy prodyšnou polyetylenovou fólií a byly navrženy tak, aby optimalizovaly bariérovou ochranu, čistotu a pohodlí.
  • Protiskluzové a antistatické
  • Nepropustný pro tekutiny
  • Vynikající koeficient tření pro zajištění maximální trakce
  • Maximální odolnost proti smyku na mokrém a hladkém povrchu
  • Čistá tkanina s nízkým žmolkováním
  • Sterilní verze (článek; 114-9140)
  • 60 g laminovaná tkanina s PVC podrážkou
  • Uvolň
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Environmentally Preferable
Rod
Aplikace oblečení Cleanroom,Laboratory