Tisk…
Overal do čistých prostor, Kimtech™ A5
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
88800 88801 88802 88803 88804 88805 88806
113-1198EA 11260 CZK
113-1198 113-1199 113-1210 113-1211 113-1212 113-1213 113-1219
Overal do čistých prostor, Kimtech™ A5
Jednorázové oděvy
Sterilní oděv Kimtech™ A5 do čistých prostor s technologií CLEAN-DON™ je vyroben z materiálu SMS (Spunbond Meltblown Spunbond). Představuje systém patentového zapínání, pomocí kterého je možné shrnout rukávy a nohavice tak, aby byl usnadněn aseptický způsob oblékání. Oděvy mají úvazky na palce, které brání srolování rukávů a expozici paží a zápěstí při použití.
  • Pohodné vlastnosti látky
  • Inovativní skládaný vzorek uvnitř oděvu snižuje riziko doteku a kontaminace vnější části oděvu při jeho otevírání a oblékaní
  • Vysoce viditelná modrá linie podél celého vnitř
More Product Information