Tisk…
Roušky do čistých prostor, Kimtech™ M7, PE
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
62757 62751
111-0384EA 2870 CZK
111-0384 113-0929
Roušky do čistých prostor, Kimtech™ M7, PE
Masky Roušky pro čisté prostory
Jednorázový osobní závoj navržený tak, aby vyhovoval většině oděvních systémů.
  • Vyrobeno z prodyšné PE fólie s nízkou vláknitostí
  • Pletené čelenky nebo patentky
  • Určeno pro použití v čistých prostorách, kde se v současnosti nosí opakovaně použitelné roušky
Vhodné pro čisté prostory ISO třídy 7 nebo vyšší.
Balení: Balení 25 roušek ve dvojitém obalu, 6 sáčků v krabici.