Tisk…
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
97610 97611 97612 97613 97614
112-4862EA 731 CZK
112-4862 112-4863 112-4864 112-4865 112-4866
Rukavice, nitrilové, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Rukavice
Tyto rukavice poskytují ochranu v oblasti 'life science' a farmaceutickém prostředí. Bez obsahu latexu a silikonu, antistatické bezpečnostní rukavice poskytují pohodlí a jistotu, která je potřebná ve výzkumných laboratořích. Syntetický nitrilový polymer (akrylonitril butadien) je vysoce voděodolný s malým rizikem děr, po nasazení tyto rukavice rozptýlí statický výboj a snižují jakékoliv riziko spjaté s přecitlivělostí na latex nebo silikon, pomáhají udržet ruce zdravé a chráněné při bezkontaminačním výzkumu.
  • velmi dobrá ochrana, čistota a kvalita
  • prodloužená délka manžety pro zvýšenou
More Product Information