Tisk…
Brýle, uvex ultrasonic
Dodavatel: UVEX
9302.285 9302.600 9302.255 9302.245 9302.281 9302.286 9302.275
111-8009EA 1270 CZK
111-8009 111-1911 111-8222 111-8008 111-8064 UVEX9302.286 111-1673
Brýle, uvex ultrasonic
Brýle bezpečnostní
Tyto celoplošné brýle dobře pasují jednotlivým obličejům, díky kombinaci tvrdých a měkkých materiálů, zajišťují velké pohodlí nositeli.
  • Optimalizovaný vnitřní objem a rozsáhlá boční ochrana i pro nositele brýlí
  • Vložka na předpis možná
  • Široké panoramatické zorné pole
  • Větrané pro příjemné a nedráždivé vnitřní prostředí
Hmostnost: 80 g.
* Model má sníženou ventilaci vršku a spodku ** Model má gumovou čelenku.
** Model has rubber headband.
Certifikace: EN 166, EN 170; 1B.