Tisk…
Powered air respirator (PAPR) system, Versaflo™ Turbo TR-600
Dodavatel: 3M
TR619E TR602E TR6130E TR6600 TR-6580E TR-6710E TR-6310E TR-6110E TR-6820E
111-2220EA 77820 CZK
111-2220 111-2218 111-2219 111-2222 111-2129 111-2550 MMMATR-6310E MMMATR-6110E 111-2130
Powered air respirator (PAPR) system, Versaflo™ Turbo TR-600
Polomasky a filtrační respirátory Systémy polomasek
Versaflo™ poháněný vzduch Turbo TR-600 je zařízení na čištění vzduchu namontované na opasku. V kombinaci s jednou z přileb schválených 3M tvoří systém s posilovačem pro ochranu dýchacích cest proti částicím, nepříjemným pachům (pokud je to možné) a plynům a výparům.
  • Tři uživatelsky volitelné průtoky pro lepší pohodlí
  • Řízené proudění vzduchu zajišťuje stabilní proudění, když se baterie vybíjí nebo je filtr zatížen částicemi
  • Displej zobrazuje stav nabití baterie a stav zatížení částicemi během používání
  • Není nutná žádná uživatelská kalibrace turba