Tisk…
Bezpečnostní brýle, Rush+
Dodavatel: Bollé Safety
RUSHPPSI RUSHPTWI RUSHPPSF RUSHPPSIB RUSHPPSIO RUSHPPSIG RUSHPFSPSI RUSHPCSP RUSHPSPSFG RUSHPSPSIS RUSHPSCSPL
111-1617EA 401 CZK
111-1617 111-1619 111-1618 111-1621 111-1624 111-1620 BOLERUSHPFSPSI BOLERUSHPCSP BOLERUSHPSPSFG BOLERUSHPSPSIS BOLERUSHPSCSPL
Bezpečnostní brýle, Rush+
Brýle
Model RUSH+ nabízí ultrasportovní design s vstřikovanými a ultraflexiblní postranicemi a je 100% přizpůsobitelný.
  • horní ochrana
  • vstřikované, ultraflexibilní postranice
  • protiskluzový přizpůsobivý most
K dispozici s technologií Twilight: ESP s dvojitou vrstvou proti zamlžování (na obou stranách čoček). S technologií Platinum zajišťuje trvalá povrchová úprava na obou stranách čočky vysokou odolnost proti poškrábání (1,4 cd/m²), odolává většině agresivních chemikálií a oddaluje zamlžení o 2 minuty. Navrženo pro použití za špatných světelných podmínek,More Product Information