Tisk…
Náhlavní díl s integrovaným náhlavním křížem, Versaflo™ řada S
Dodavatel: 3M
S657 S333LG S333SG S533L S533S S133L S133S S757 S655E
111-1118EA 5700 CZK
111-1118 111-1110 111-1111 111-1112 111-1113 111-1108 111-1109 111-1119 111-2348
Náhlavní díl s integrovaným náhlavním křížem, Versaflo™ řada S
Polomasky a filtrační respirátory Systémy polomasek
Náhlavní díly 3M™ řady S nabízí ochranu hlavy a obličeje, též chrání oči a obličej před postřikem kapalinami a nízkým energetickým dopadem (stupeň F). Jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují častou výměnu celé sestavy náhlavního dílu, jako jsou farmaceutická výroba a laboratorní práce nebo situace, kde je menší znečištění vnější textilie. Všechny náhlavní díly lze používat ve spojení s výkonnými systémy s pohonem vzduchu 3M (např. Jupiter™ a Dustmaster™), tudíž zajišťují ochranu dýchacích cest.
  • lepší tvar a viditelnost
  • vynikající průtok vzduchu
  • pohodlná při dlouhodobém nošení díky
More Product Information