Tisk…
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Optime™ II
Dodavatel: 3M
H520B H520F H520A H520P3E1 H520P3E H520P3EV H520BGQ
111-0455EA 1520 CZK
111-0455 111-0456 111-0454 111-1079 111-1078 111-1082 MMMAH520BGQ
Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Optime™ II
Chrániče mušlové Chrániče mušlové
Mušlové chrániče sluchu Optime™ II jsou k dispozici v různých provedeních pro různé požadavky: se skládacím hlavovým páskem, páskem na krk nebo jako připevnění k přilbě.
  • velký prostor uvnitř mušle pro větší pohodlí
  • měkké a široké polštáře vyplněné unikátní kombinací kapaliny/pěny zajišťuje velmi nízký kontaktní tlak
  • ušní polštáře vlastní větrací kanály a jsou pokryté jemnou, hygienickou fólií
  • dvojbodové spojovací prvky vyrobené z nerezové oceli odolné proti korozi zajišťují nízký kontaktní tlak i po delší době používání
Ideální pro hlučná průmyslováMore Product Information