Tisk…
Ochranné brýle, řada 2890
Dodavatel: 3M
2890 2890A 2890SA 2890S
111-0433EA 760 CZK
111-0433 111-0434 111-0493 111-1636
Ochranné brýle, řada 2890
Brýle bezpečnostní
S moderním štíhlým designem, brýle řady 2800 kombinují výkon, pohodlí a styl a poskytují uživateli vynikající zorné pole. K dispozici s PC nebo acetátovými čočkami nebo bez nepřímé ventilace.
  • snadné nastavení pásky
  • otočná ráčna pro pohodlné přizpůsobení
  • utěsněné (111-0493) nebo s nepřímou ventilací
Hmotnost 99 g.
EN 166, EN 170
Certifikace: EN 166, EN 170