Tisk…

Cyclobutanone 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

110930010 110930050 110930250
110930010.EA 2040 CZK
110930010. 110930050. 110930250.
Cyclobutanone 98+%
Cyclobutanone
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70.09
Bod varu: 99 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50.9 °C
Hustota: 0.93 g/cm³
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001332
CAS číslo: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR