Tisk…

Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

11071.09 11071.18 11071.30
11071.09EA 2960 CZK
11071.09 11071.18 11071.30
Antimon ≥99.9999% (metals basis), shot, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Antimony

Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030

Vzorec: Sb
Bod varu: 1637 °C (1013 hPa)
Bod tání: 630 °C
Hustota: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR