Tisk…
Jodid cesný ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10992.14 10992.22
10992.14EA 3920 CZK
10992.14 10992.22
Jodid cesný ≥99.999% (metals basis)
Jodid cesný
Purity: 99.999% CAS No.: 7789-17-5 Molecular Formula: CsI Formula Weight: 259.81 Physical Form: Crystalline Refractive Index: 1.7876 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 626° Boiling Point: 1280° Merck Reference: 14,2014 MDL No.: MFCD00010962
Vzorec: CsI
Bod varu: 1280 °C
Bod tání: 626 °C
Hustota: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010962
CAS číslo: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 14,2014