Tisk…

Dusičnan kademnatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

10663.06 10663.14 10663.22
10663.06EA 1540 CZK
10663.06 10663.14 10663.22
Dusičnan kademnatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan kademnatý tetrahydrát

Purity: 99.999% CAS No.: 10022-68-1 Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O Formula Weight: 308.47 (236.41anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.45 Melting Point: 59° Boiling Point: 132° Merck Reference: 14,1622 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149626

Vzorec: CdN₂O₆·4H₂O
Bod varu: 132 °C
Bod tání: 59 °C
Hustota: 2,45
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149626
CAS číslo: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1622

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR