Tisk…
měď 99+% (metals basis), turnings
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10161.18 10161.30 10161.A1
10161.18EA 821 CZK
10161.18 10161.30 10161.A1
měď 99+% (metals basis), turnings
měď
Purity: 99+% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Long, thin, coiled strands Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Vzorec: Cu
MW: 63.55
Bod varu: 2595
Bod tání: 1083
Hustota: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545